Fontos dokumentumok
T2918
Sigma-Aldrich
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge Style 3139
nominal capacity 50 mL
Szinonimák:
High-Speed ​​Centrifuge Tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121703
NACRES:
NB.11
material
cap (Sealing cap)
polypropylene
polypropylene copolymer
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
RCF 100,605 × g
kiszerelés
pack of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® 3139-0050
névleges kapacitás
50 mL
Kiszerelés
With sealing cap
Jogi információk
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)