T1293
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge Style 3119
nominal capacity 30 mL
Szinonimák:
High-Speed Centrifuge Tubes, Nalgene tubes
About This Item
Javasolt termékek
material
polypropylene copolymer
polypropylene screw closure
round bottom tube
screw top cap (Linerless)
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
RCF 50,000 × g
kiszerelés
pack of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® 3119-0030
névleges kapacitás
30 mL
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Offers superior chemical resistance compared to polycarbonate tubes.
- Capable of being repeatedly autoclaved, resulting in a longer lifespan than polycarbonate tubes subjected to repeated autoclaving.
- When paired with a Nalgene sealing cap, the 30mL tubes can handle centrifugal forces up to 50,000 x g.
- Includes polypropylene linerless closures, which are easy to clean and provide leakproof protection under normal conditions up to 10,000 x g.
- Autoclavable and leakproof when used with the provided Nalgene closure.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)