Merck
M3295
Sigma-Aldrich
MOBS
≥99% (titration)
Szinonimák:
4-(N-Morpholino)butanesulfonic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H17NO4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
223.29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
≥99% (titration)
pH
7.0-8.3
hasznos pH-tartomány
6.9-8.3
pKa 
7.6
oldhatóság
water: soluble 50 mg/mL
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OS(=O)(=O)CCCCN1CCOCC1
InChI
1S/C8H17NO4S/c10-14(11,12)8-2-1-3-9-4-6-13-7-5-9/h1-8H2,(H,10,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VTOWJTPBPWTSMK-UHFFFAOYSA-N
Kapcsolódás
Homolog of MES and MOPS with higher pKa and similar utility in biological systems.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
T Thiel et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 37(3), 117-129 (1998-12-31)
Four new zwitterionic butanesulfonic acid buffers that are structurally related to four families of Good buffers were evaluated for use in biological systems. These buffers, with pKa values from 7.6 to 10.7, were compared with a variety of other buffers