Összes fotó(1)
Key Documents
1.10695
Millipore
N-[Tris(hydroxymethyl)-methyl]-2-aminoethanesulfonic acid
Buffer substance TES
Szinonimák:
N-[Tris(hydroxymethyl)-methyl]-2-aminoethanesulfonic acid, TES
About This Item
CAS-szám:
Molekulatömeg:
229.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161703
EC index szám:
230-906-3
NACRES:
NA.05
Minőségi szint
form
solid
mp
226-228 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C6H15NO6S/c8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13/h7-10H,1-5H2,(H,11,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Buffer substance TES
Alkalmazás
N-[Tris(hydroxymethyl)-methyl]-2-aminoethanesulfonic acid Buffer substance TES. CAS 7365-44-8, molar mass 229.24 g/mol.
Analízis megjegyzés
Assay (alkalimetric)≥ 99 %Identity (IR-spectrum)passes testUV-Absorption (250 nm, 50 g/l, 1 cm, water)≤ 0.05Sulphate (SO₄)≤ 0.005 %Heavy metals (as Pb)≤ 0.0005 %Na (Sodium)≤ 0.1 %Loss on Drying (105°C)≤ 0.2 %Biological buffer, pKa at 20 °C7.50
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1