Fontos dokumentumok
T123
Thioperamide maleate salt
solid
Szinonimák:
MR-12842, N-Cyclohexyl-4-(1H-imidazol-4-yl)-1-piperidinecarbothioamide maleate salt
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
tárolási körülmény
desiccated
under inert gas
szín
white
oldhatóság
H2O: >10 mg/mL
DMSO: 12 mg/mL
ethanol: 3 mg/mL
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.S=C(CC1CCCCC1)N2CCC(CC2)c3c[nH]cn3
InChI
1S/C16H25N3S.C4H4O4/c20-16(10-13-4-2-1-3-5-13)19-8-6-14(7-9-19)15-11-17-12-18-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h11-14H,1-10H2,(H,17,18);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
REZRBLGMJZZSID-BTJKTKAUSA-N
Géninformáció
human ... HRH3(11255)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)