Fontos dokumentumok
D4007
5,5-Diphenylhydantoin
≥98%
Szinonimák:
5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidinedione, Phenytoin
Teszt
≥98%
form
powder
mp
293-295 °C (lit.)
oldhatóság
DMSO: soluble
SMILES string
O=C1NC(=O)C(N1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2O2/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CXOFVDLJLONNDW-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CNR1(1268) , CNR2(1269) , CYP2C9(1559) , SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
rat ... Faah(29347) , Scn1a(81574) , Scnn1g(24768) , Slc6a1(79212)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges