T0175
Troponin T from human heart
≥60% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Szinonimák:
Tn-T
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human heart
Minőségi szint
form
lyophilized powder
tisztítva
affinity chromatography
koncentráció
≥60% (SDS-PAGE)
technika/technikák
ELISA: suitable
oldhatóság
10 mM HCl: 500 μg/mL, clear, colorless
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... TNNT2(7139)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Troponin together with tropomyosin, regulate the binding of myosin to actin. Troponin is a trimeric protein composed of Troponin subunits I, C and T. Troponin C binds calcium ions, Troponin T binds to tropomyosin and troponin I binds to actin