Merck
23-055-M
Cardiac Troponin I, 10 µg
Full length, recombinant human Cardiac Troponin I. N-terminal c-Myc, GST-tagged. For use in Enzyme Assays. Functions as a substrate in ubiquitination assays.
Szinonimák:
Troponin I, cardiac muscle, TNNI3, TNNC1
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
activity assay: suitable
NCBI elérési szám
Általános leírás
Troponin is a complex of three regulatory proteins (Troponin I, Troponin T and Troponin C). It is located on the actin filament and is essential for the calcium-mediated regulation of skeletal and cardiac muscle contraction. There are tissue-specific isoforms of Troponin I, T and C and two subtypes (Cardiac Troponin I and T) are released when the heart muscle has been damaged, such as during a heart attack. The more damage there is to the heart, the greater the amount of Troponin I and T there will be in the blood and currently, Cardiac Troponin I and T are used as the preferred biochemical markers for the diagnosis of myocardial infarction. It has also been demonstrated that Cardiac Troponin I is targeted for degradation by MuRF1, an E3 ubiquitin ligase that has been linked to muscle atrophy
Alkalmazás
Ubiquitination Cascade Comoponent: Substrate
Fizikai forma
Purified using immobilized metal affinity chromatography.
Jogi információk
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2