Fontos dokumentumok
RAB0748
Sigma-Aldrich
Human TNNT1 / Troponin T, Slow Skeletal Muscle ELISA Kit
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
bemenet
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.35 ng/mL
standard curve range: 0.391-25 ng/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... TNNT1(7138)
Általános leírás
Troponin T1, slow skeletal type (TNNT1) is encoded by the gene mapped to human chromosome 19q13.4. The encoded protein is composed of 261 amino acids and is expressed specifically in slow skeletal muscle.
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Troponin T plays a vital role in calcium regulation of striated muscle contraction and relaxation. The alternative splicing regulation of troponin T1, slow skeletal type (TNNT1) expression has been implicated in regulation of muscle contractility in physiological and pathophysiological adaptations. Mutation in the gene is associated with the development of Nemaline myopathy.
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Dokumentumtár megtekintése
Histone deacetylase inhibition elicits an evolutionarily conserved self-renewal program in embryonic stem cells.
Ware C B, et al.
Cell Stem Cell, 4(4), 359-369 (2009)
Bergita Ganse et al.
Experimental cell research, 399(2), 112463-112463 (2021-01-02)
Artificial gravity is a potential countermeasure to attenuate effects of weightlessness during long-term spaceflight, including losses of muscle mass and function, possibly to some extent attributable to disturbed neuromuscular interaction. The 60-day AGBRESA bed-rest study was conducted with 24 participants
Rui Tian et al.
Experimental cell research, 357(2), 328-334 (2017-06-08)
Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a chronic, progressive and irreversible lung disease. Studies have shown that epithelial-mesenchymal transition (EMT) plays an important role in the development of IPF. The NLRP3 inflammasome is reported to be activated and play an important
TNNT1, TNNT2, and TNNT3: Isoform Genes, Regulation, and Structure-Function Relationships.
Wei B and Jin J P
Gene, 582(1), 1-13 (2016)