Fontos dokumentumok
SRP5147
Troponin1, His tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
DKFZp451O223, SSTNI, TNN1, TNNI1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥70% (SDS-PAGE)
Forma
buffered aqueous glycerol solution
molekulatömeg
~24 kDa
NCBI elérési szám
alkalmazás(ok)
cell analysis
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... TNNI1(7135)
Általános leírás
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)