Fontos dokumentumok
STR1
Enhanced Avian First Strand Synthesis Kit
Components for cDNA synthesis with enhanced AMV reverse transcriptase
Szinonimák:
Reverse Transcriptase cDNA synthesis kit, eAMV-RT
Méret kiválasztása
147 300,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
147 300,00 Ft
Javasolt termékek
Minőségi szint
használat
sufficient for 50 reactions
kit sufficient for 50 reactions
Jellemzők
dNTPs included
hotstart: no
technika/technikák
RT-PCR: suitable
szín
colorless
bemenet
purified RNA
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Egység definíció
Jogi információk
Kit Components Only
- Enhanced Avian Reverse Transcriptase 1000 U
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Challenges in gene expression analysis include mRNA stability, temporal transcription patterns, and mRNA-protein correlation, impacting accuracy.
Protocols
The 3’/5’ integrity assay identifies RNA degradation, crucial for large sample sets or less detectable degradation.
Related Content
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique for amplifying nucleic acid molecules and is commonly used in many applications, including RT-PCR, hot start PCR, end point PCR and more.
A polimeráz láncreakció (PCR) a nukleinsavmolekulák felerősítésére szolgáló technika, amelyet számos alkalmazásban, többek között az RT-PCR, a hot start PCR, a végpont PCR és más alkalmazásokban használnak.
RT-qPCR detects specific targets with applications in gene expression and pathogen detection.
Az RT-qPCR specifikus célpontokat detektál, amelyek a génexpresszió és a kórokozók kimutatásában alkalmazhatók.