SRP6274
Furin human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
FUR, FURIN, PACE, PCSK3, SPC1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
tag
6-His tagged (C-terminus)
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
molekulatömeg
calculated mol wt 66.5 kDa
observed mol wt 55-66 kDa (DTT-reduced. Asp 108 is the predicted N-terminus .)
kiszerelés
pkg of 10 μg
szennyeződések
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... PACE(5045)
Related Categories
Általános leírás
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)