SRP6167
HGH human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
GHN, Growth hormone 1 (GH1), Human growth hormone, Pituitary growth hormone, Somatotropin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized
hatékonyság
0.4-2 ng/mL
molekulatömeg
22 kDa (monomer, non-glycosylated)
kiszerelés
pkg of 10 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<1.0 EU/μg
NCBI elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... GH1(2688)
Általános leírás
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)