Fontos dokumentumok
SRP5190
HSP70, His tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
HSP70-1, HSP72, HSPA1, HSPA1A, HSPA1B
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Teszt
≥70% (SDS-PAGE)
Forma
buffered aqueous glycerol solution
molekulatömeg
~70 kDa
NCBI elérési szám
alkalmazás(ok)
cell analysis
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... HSPA1A(3303)
Általános leírás
Alkalmazás
- to study the interaction between HSP70 and receptor of advanced glycation endproducts (RAGE) using protein proximity ligand assay (PLA)
- to facilitate the import of superoxide dismutase 2 (SOD2) into the mitochondria
- to study its role in muscle catabolism
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)