Fontos dokumentumok
SRP4850
Sigma-Aldrich
Heat Shock Protein 22 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Szinonimák:
α-crystallin C chain, E2IG1, HMN2A, HSP22, HSPB8 H11 HMN2 CMT2L DHMN2, Heat shock protein β-8
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.32
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized
molekulatömeg
~22 kDa
kiszerelés
pkg of 10 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
szennyeződések
endotoxin, tested
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... HSPB8(26353)
Általános leírás
Recombinant Human Heat Shock Protein is produced in E. coli and purified by proprietary chromatographic techniques.
Fizikai forma
Lyophilized powder.
Feloldás
Centrifuge the vial prior to opening. Avoid freeze-thaw cycles.
Reconstitute in H20 to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. The solution can then be diluted to other aqueous buffers.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)