Fontos dokumentumok
SRP5256
HSP90β, His tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
D6S182, HSP90AB1, HSP90B, HSPC2, HSPCB
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Teszt
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
molekulatömeg
~91 kDa
NCBI elérési szám
alkalmazás(ok)
cell analysis
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... HSP90AB1(3326)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1