SRP4166
IL-13 from rat
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Szinonimák:
ALRH, BHR1, IL-13, NC300, P600, interleukin 13
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
molekulatömeg
~12.7 kDa
kiszerelés
pkg of 10 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
szennyeződések
endotoxin, tested
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
rat ... Il13(116553)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3