SRP3241
IL-13 Long Form from rat
≥98% (SDS-PAGE & HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized, suitable for cell culture
Szinonimák:
NC300 (Human) P600 (Murine), interleukin 13
About This Item
Javasolt termékek
product name
IL-13 Long Form from rat, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
biológiai forrás
rat
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
hatékonyság
≤5.0 ng/mL ED50
molekulatömeg
12.3 kDa
kiszerelés
pkg of 10 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
szín
white to off-white
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
rat ... IL13(116553)
Általános leírás
Human and murine IL-13 is cross-species reactive. Recombinant rat IL-13 is a 11.9kDa protein consisting of 109 amino acid residues.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3