Merck
M046080
Sigma-Aldrich
Cyanine 5 Phosphoramidite
configured for Polygen, configured for PerkinElmer
Szinonimák:
2-[5-[1,3-Dihydro-1-[3-(4-methoxytriphenylmethoxy)propyl]-3,3-dimethyl-2H-indol-2-ylidene]-1,3-pentadien-1-yl]-1-[3-[N,N-diisopropylamino(2-cyanoethoxy)phosphinoxy]propyl]-3,3-dimethyl-3H-indolium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C60H72N4O4P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
944.21
UNSPSC kód:
41116105
NACRES:
NA.21
termékcsalád
Proligo Reagents
Minőségi szint
Teszt
≥90% (31P-NMR)
≥95.0% (reversed phase HPLC)
szín
clear blue0.1M Acetonitrile
kompatibilitás
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C1=C(N/2CCCOP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)C=CC=C1)(C)C2=C\C=C\C=C\C(C3(C)C)=[N+](CCCOC(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=C(OC)C=C5)C6=CC=CC=C6)C7=C3C=CC=C7.[Cl-]
InChI
1S/C60H72N4O4P.ClH/c1-46(2)64(47(3)4)69(67-44-23-40-61)68-45-25-42-63-55-33-22-20-31-53(55)59(7,8)57(63)35-18-12-17-34-56-58(5,6)52-30-19-21-32-54(52)62(56)41-24-43-66-60(48-26-13-10-14-27-48,49-28-15-11-16-29-49)50-36-38-51(65-9)39-37-50;/h10-22,26-39,46-47H,23-25,41-45H2,1-9H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWCNEDQILVVBDJ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Cyanine 5 Phosphoramidite (C60H17N4O4P) is a dye with absorbance maxima at 646 nm and emission maxima 662 nm. It has a molecular weight of 888.78. Phosphoramidite technology is ideally suited for the modification ofsynthetic oligonucleotides with covalently attached reporter moieties,linkers, spacers or haptens.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)