Fontos dokumentumok
SRP0671
Sigma-Aldrich
PD-L1 (CD274), FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
B7 homolog 1 (B7-H1), CD274, Programmed Cell Death 1 Ligand 1
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.26
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
molekulatömeg
51.8 kDa
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
mouse ... CD274(60533)
Általános leírás
Mouse secreted Programmed Cell Death 1Ligand 1 (PD-L1)-Fc fusion protein, also known as CD274 and B7 homolog 1 (B7-H1), GenBank Accession No. NM_021893,a.a. 19-238, fused at the C-terminus to the Fc portion of mouse IgG2a, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 51.8 kDa.
Fizikai forma
Aqueous solution
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1