Fontos dokumentumok
SRP0596
Sigma-Aldrich
PD-1, FC Fusion, PE-Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
CD279, HPD-L, PD-1, PDCD1, Programmed cell death 1, SLEB2
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.26
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Forma
frozen liquid
molekulatömeg
75 kDa
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... PDCD1(5133)
Általános leírás
Human secreted programmed cell death 1 (PD-1)-Fc fusion protein, also known as, PDCD1, SLEB2, CD279 and HPD-L, GenBank Accession No. NM_005018, a.a 25-167, fused at the Cterminus to the Fc portion of human IgG1, expressed in a HEK293 cell expression system. This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation. The protein was randomly labeled with RPE on accessible lysine residues.
Fizikai forma
Aqueous solution
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)