Merck
SRE0035
Sigma-Aldrich
Ammonium acetate solution
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COONH4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
77.08
Beilstein:
4186741
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Forma
liquid
Minőségi szint
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC([O-])=O.[H][N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
For Precipitation of DNA and RNA, use 5 M Ammonium Acetate stock soluion to bring the final concentration of ammonium acetate in the working solution to 2.5 M.
Fizikai forma
5M Ammonium Acetate in Water. Solution is 0.2 μm filtered.
Working solution 2.5M to be prepared by dilution with 200 proof Ethanol
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)