Merck
SML3910
Sigma-Aldrich
Yoda2
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
KC289, Potassium 4-(5-((2,6-dichlorobenzyl)thio)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzoate, Yoda1 Analog KC289
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H9Cl2KN2O2S2
Molekulatömeg:
435.39
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Highly selective and potent agonist Piezo1, analog of Yoda1.
Yoda2 is a highly selective analog of Piezo1 agonist Yoda1 that exhibits improved potency, selectivity, solubility, stability, and efficacy.
Vigyázat
Hygroscopic
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Gregory Parsonage et al.
British journal of pharmacology, 180(16), 2039-2063 (2022-12-03)
The protein PIEZO1 forms mechanically activated, calcium-permeable, non-selective cation channels in numerous cell types from several species. Options for pharmacological modulation are limited and so we modified a small-molecule agonist at PIEZO1 channels (Yoda1) to increase the ability to modulate