Fontos dokumentumok
SML3867
BI, Broccoli Fluorophore
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(5Z)-3-(1H-Benzimidazol-7-ylmethyl)-5-[(3,5-difluoro-4-hydroxyphenyl)methylene]-3,5-dihydro-2-methyl-4H-imidazol-4-one, (Z)-3-((1H-Benzo[d]imadazol-4-yl)methyl)-5-(3,5-difluoro-4-hydroxybenzylidene)-2-methyl-3,5-dihydro-4H-imidazol-4-one, BI, DFHBI-BI
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
room temp
Biokémiai/fiziológiai hatások
BI is a cell-permeable DFHBI benzimidazolo (DFHBI-BI) derivative that greatly and selectively promotes and stabilizes Broccoli aptamer folding in vitro and cells with enhanced photostability. BI displays little background in vitro and cells (ϕ=0.00048, ϵ=42,500 M−1 cm−1), but very high fluorescence activation after binding to Broccoli (ϕ=0.669, ϵ=33,600 M−1 cm−1, KD = 51 nM). DFHBI-BI shows negligible cellular toxicity and binds Squash with much weaker affinity than Broccoli. Ex/Em: 470/505 nm.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)