Fontos dokumentumok
SML3737
Octyl-(S)-2HG
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(2S)-2-Hydroxyglutarate octyl ester, (2S)-Octyl-α-hydroxyglutarate, (S)-4-Hydroxy-5-(octyloxy)-5-oxopentanoic acid, 1-Octyl-L-2-hydroxyglutarate, 2S-Hydroxy-pentanedioic acid, 1-octyl ester, L-Octyl-2HG, L2HG, Octyl-(S)-2-hydroxyglutarate, Octyl-L-2HG, S-2HG octyl ester
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
O[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)OCCCCCCCC
InChI
1S/C13H24O5/c1-2-3-4-5-6-7-10-18-13(17)11(14)8-9-12(15)16/h11,14H,2-10H2,1H3,(H,15,16)/t11-/m0/s1
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)