SML0959
Bis-1,4-(4-methoxybenzenesulfonamidyl)naphthalene
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
Compound 16, N,N′-(Naphthalene-1,4-diyl)bis(4-methoxybenzenesulfonamide)
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
, white to light yellow to light gray
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.