Fontos dokumentumok
SMB01383
PhIP
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
2-Amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solid
kiszállítva
2-8°C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC1=NC2=NC=C(C3=CC=CC=C3)C=C2N1C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)