Merck
G-007S
Supelco
Gabapentin solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Szinonimák:
Gabapentin solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H17NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
171.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1 mg/mL in methanol
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
NCC1(CCCCC1)CC(O)=O
InChI
1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UGJMXCAKCUNAIE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Sold under the trade names Neurontin®, Nupentin®, or Gabarone®, gabapentin is an anticonvulsant drug used primarily for treatment of seizures, fibromyalgia, and chronic neuropathic pain. This certified Snap-N-Spike® Reference Solution is suitable for use in GC/MS or LC/MS applications from forensic analysis, clinical toxicology and pain prescription monitoring to urine drug testing.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
53.6 °F
Lobbanási pont (C)
12 °C