Fontos dokumentumok
SML2855
LY2603618
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(S)-1-[5-Bromo-4-methyl-2-(morpholin-2-ylmethoxy)phenyl]-3-(5-methylpyrazin-2-yl)urea, 1-[5-Bromo-4-methyl-2-(S)-(morpholin-2-ylmethoxy)phenyl]-3-(5-methylpyrazin-2-yl)urea, IC-83, LCI-1, LY 2603618, LY-2603618, Rabusertib
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=C(Br)C=C(NC(NC2=CN=C(C)C=N2)=O)C(OC[C@H]3OCCNC3)=C1
InChI
1S/C18H22BrN5O3/c1-11-5-16(27-10-13-8-20-3-4-26-13)15(6-14(11)19)23-18(25)24-17-9-21-12(2)7-22-17/h5-7,9,13,20H,3-4,8,10H2,1-2H3,(H2,22,23,24,25)/t13-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SYYBDNPGDKKJDU-ZDUSSCGKSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)