Fontos dokumentumok
SML2830
trans-Ned-19
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(1R,3S)-)-1-[3-[[4-(2-Fluorophenyl)-1-piperazinyl]methyl]-4-methoxyphenyl]-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid, Ned-19, trans (1R,3S)-NED-19
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Fc1c(cccc1)N2CCN(CC2)Cc3c(ccc(c3)[C@H]4N[C@@H](Cc5c6c([nH]c54)cccc6)C(=O)O)OC
InChI
1S/C30H31FN4O3/c1-38-27-11-10-19(16-20(27)18-34-12-14-35(15-13-34)26-9-5-3-7-23(26)31)28-29-22(17-25(33-28)30(36)37)21-6-2-4-8-24(21)32-29/h2-11,16,25,28,32-33H,12-15,17-18H2,1H3,(H,36,37)/t25-,28+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FUHCEERDBRGPQZ-LBNVMWSVSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)