Fontos dokumentumok
SML2808
Sparsentan
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-[4-[(2-Butyl-4-oxo-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-3-yl)methyl]-2-(ethoxymethyl)phenyl]-N-(4,5-dimethyl-1,2-oxazol-3-yl)benzenesulfonamide, 4′-[(2-Butyl-4-oxo-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-3-yl)methyl]-N-(4,5-dimethyl-3-isoxazolyl)-2′-(ethoxymethyl)[1,1′-biphenyl]-2-sulfonamide, BMS-346567, BMS346567, RE-021
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc5n[o]c(c5C)C)c1c(cccc1)c2c(cc(cc2)CN3C(=O)C4(NC3=CCCC)CCCC4)COCC
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OIBXMWCQTPVHKR-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)