Merck
SML2705
Sigma-Aldrich
TP-008
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1-[2-(5-Chloro-2-fluorophenyl)-5-methyl-4-pyridinyl]-1,2-dihydro-2-oxo-3H -imidazo[4,5-c ]pyridine-3-acetamide, 2-(1-(2-(5-Chloro-2-fluorophenyl)-5-methylpyridin-4-yl)-2-oxo-1H-imidazo[4,5-c]pyridin-3(2H)-yl)acetamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H15ClFN5O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
411.82
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Fc1c(cc(cc1)Cl)c2ncc(c(c2)[n]3c4c([n]([c]3=O)CC(=O)N)cncc4)C
InChI
1S/C20H15ClFN5O2/c1-11-8-25-15(13-6-12(21)2-3-14(13)22)7-17(11)27-16-4-5-24-9-18(16)26(20(27)29)10-19(23)28/h2-9H,10H2,1H3,(H2,23,28)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LVEUPFUJRKZPEN-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
SGC Frankfurt Pharma donated probe. TP-008 is a cell penetrant, potent and selective ALK4/5 ((activin-like kinase 4/5) dual inhibitor that potently inhibits SMAD2/3 phosphorylation in C2C12 cells. TP-008 exhibits significant cardiac toxicity in mice. It is compound 18 in BMCL 2016 paper.
cell penetrant, potent and selective ALK4/5 dual inhibitor
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Haixia Wang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 26(17), 4334-4339 (2016-07-28)
Using SBDD, a series of 4-amino-7-azaindoles were discovered as a novel class of Alk5 inhibitors that are potent in both Alk5 enzymatic and cellular assays. Subsequently a ring cyclization strategy was utilized to improve ADME properties leading to the discovery