Fontos dokumentumok
SML2701
CBA
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-Chloro-2-[[2-(2-chlorophenoxy)acetyl]amino]benzoic acid
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Clc1c(cccc1)OCC(=O)Nc2c(ccc(c2)Cl)C(=O)O
InChI
1S/C15H11Cl2NO4/c16-9-5-6-10(15(20)21)12(7-9)18-14(19)8-22-13-4-2-1-3-11(13)17/h1-7H,8H2,(H,18,19)(H,20,21)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)