Merck
SML2498
Sigma-Aldrich
Vatalanib dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1-(4-Chloroanilino)-4-(4-pyridylmethyl)phthalazine dihydrochloride, CGP 79787 dihydrochloride, CGP 79787D dihydrochloride, N-(4-Chloroanilino)-4-(pyridin-4-ylmethyl)phthalazin-1-amine dihydrochloride, PTK 787 dihydrochloride, PTK787 dihydrochloride, ZK 222584 dihydrochloride, ZK-222584 dihydrochloride, ZK222584 dihydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H15ClN4 · 2HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
419.73
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC(C=C1)=CC=C1NC2=NN=C(CC3=CC=NC=C3)C4=CC=CC=C42
InChI
1S/C20H15ClN4.2ClH/c21-15-5-7-16(8-6-15)23-20-18-4-2-1-3-17(18)19(24-25-20)13-14-9-11-22-12-10-14;;/h1-12H,13H2,(H,23,25);2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AZUQEHCMDUSRLH-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vatalanib (PTK787, ZK 222584, CGP 79787D, CGP 79787 succinate) is an orally active anilinophthalazine derivative that exerts its anti-angiogenic efficacy by targeting receptor tyrosine kinase (RTK) VEGFR (VEGFR1/2 IC50 = 54/39 nM; IC50 ∼30 nM against 100 ng/mL VEGF-C-induced VEGFR3 autophosphorylation in MEVCs) and, to a less extent, PDGFRβ, c-kit, c-fms (IC50 = 364, 600, 567 nM, respectively) in an ATP-competitive manner with much reduced or no potency toward >90 other kinases. Typical dosing ranges: 0.1-10 μM in cultures, 5 nM-200 μM (zebrafish) and 30-100 mg/kg (mice & rats via po. or ip) in vivo.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)