Fontos dokumentumok
SML2446
TC-A2317 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-[(5-Hydroxy-1,5-dimethylhexyl)amino]-4-methyl-6-[(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)amino]-3-pyridinecarbonitrile hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC1=CC(NC2=NNC(C)=C2)=NC(NC(C)CCCC(C)(C)O)=C1C#N.Cl
InChI
1S/C19H28N6O.ClH/c1-12-9-16(22-17-10-14(3)24-25-17)23-18(15(12)11-20)21-13(2)7-6-8-19(4,5)26;/h9-10,13,26H,6-8H2,1-5H3,(H3,21,22,23,24,25);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DXVATYHPJJPMIN-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3