Fontos dokumentumok
SML2432
Ethyl rosmarinate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(αR)-α-[[(2E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-3,4-dihydroxy-benzenepropanoic acid ethyl ester, Rosmarinic acid ethyl ester, [R-(E)]-α-[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-3,4-dihydroxy-benzenepropanoic acid ethyl ester
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
protect from light
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(OCC)[C@H](OC(/C=C/C1=CC(O)=C(O)C=C1)=O)CC2=CC(O)=C(O)C=C2
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3