Fontos dokumentumok
SML2160
R-568 hydrochloride
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
2-chloro-N-[(1R)-1-(3-methoxyphenyl)ethyl]-benzenepropanamine hydrochloride (1:1), KRN 568 hydrochloride, NPS-R 568 hydrochloride, Norcalcin hydrochloride, R 568 hydrochloride, Tecalcet hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D +35 to +40°, c = 0.5 in chloroform-d
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](NCCCC1=C(C=CC=C1)Cl)C2=CC=CC(OC)=C2.Cl
InChI
1S/C18H22ClNO.ClH/c1-14(16-8-5-10-17(13-16)21-2)20-12-6-9-15-7-3-4-11-18(15)19;/h3-5,7-8,10-11,13-14,20H,6,9,12H2,1-2H3;1H/t14-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YJXUXANREVNZLH-PFEQFJNWSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)