189511
Autotaxin Inhibitor II, HA130
Szinonimák:
Autotaxin Inhibitor II, HA130, ATX Inhibitor II, (Z)-3-((4-((3-(4-Fluorobenzyl)-2,4-dioxo-1,3-thiazolan-5-yliden)-methyl)phenoxy)methyl)benzeneboronic acid
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥97% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Albers, H.M.H.G. et al. 2010. Proc. Natl. Acad. Sci. USA107, 7257.
WGK
WGK 3