Merck
SML1953
Sigma-Aldrich
GDC-0879
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-5-[1-(2-hydroxyethyl)-3-(4-pyridinyl)-1H-pyrazol-4-yl]-, oxime, 2,3-Dihydro-5-[1-(2-hydroxyethyl)-3-(4-pyridinyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1H-inden-1-one oxime, 2-[4-[(1E)-1-(Hydroxyimino)-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl]-3-(pyridine-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]ethan-1-ol, 5-(1-(2-Hydroxyethyl)-3-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one oxime, AR00341677, GDC0879
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H18N4O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
334.37
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCCN(N=C1C2=CC=NC=C2)C=C1C3=CC=C4C(CC/C4=N\O)=C3
InChI
1S/C19H18N4O2/c24-10-9-23-12-17(19(21-23)13-5-7-20-8-6-13)15-1-3-16-14(11-15)2-4-18(16)22-25/h1,3,5-8,11-12,24-25H,2,4,9-10H2/b22-18+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DEZZLWQELQORIU-RELWKKBWSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
GDC-0879 (AR00341677) is an orally active, ATP site-targeting, highly potent Raf inhibitor (IC50 against V600E B-Raf-catalyzed MEK phophorylation = 0.13 nM with 4 μM ATP; IC50 against pERK in V600E B-Raf-expressing cells = 29 nM/Colo205, 59 nM/A375, 63 nM/Malme-3M) with great selectivity over >200 protein kinases (IC50 >1 μM). Oral administration is shown to effectively suppress Colo205 and A375 xenografts-derived tumor growth and pMEK1 in mice in vivo (35 mg/kg bid; 50-200 mg/kg qd or bid). Paradoxically, GDC-0879 also induces wild-type and enhances V600E B-Raf dimerization in an allosteric manner independent of kinase activity inhibition, resulting in selective anti-proliferation activity against V600E B-Raf cancer cells, but not in KRAS mutant or RAS/WT Raf cells, where GDC-0879 induces formation of B–C and A–B heterodimers and downstream signaling activation.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)