Fontos dokumentumok
SML1885
Mitotane
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1-(2-Chlorophenyl)-1-(4-chlorophenyl)-2,2-dichloroethane, 1-Chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophenyl)ethyl]-benzene, 2,4′-DDD, o,p′-DDD
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(C(C(Cl)Cl)C2=CC=C(Cl)C=C2)C=CC=C1
InChI
1S/C14H10Cl4/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(14(17)18)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8,13-14H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JWBOIMRXGHLCPP-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)