Fontos dokumentumok
PHR3207
Mitotane
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
1-(2-Chlorophenyl)-1-(4-chlorophenyl)-2,2-dichloroethane, (2,4′-Dichlorodiphenyl)dichloroethane, o,p′-DDD, Mitotane
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1445007
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
SMILES string
ClC(Cl)C(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C14H10Cl4/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(14(17)18)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8,13-14H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JWBOIMRXGHLCPP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3