Fontos dokumentumok
SML1804
AM4113
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
5-(4-Chlorophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to brown
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC(Cl)=C(N2C(C3=CC=C(Cl)C=C3)=C(C)C(C(N)=O)=N2)C=C1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BBUKVPCUOHFAQN-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)