SRP3324
Thymosin β4 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Szinonimák:
Hematopoietic system regulatory peptide, Seraspenide, T-4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized
hatékonyság
0.5-10 μg/mL
molekulatömeg
5.2 kDa
kiszerelés
pkg of 100 μg
szennyeződések
endotoxin, tested
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... TMSB4X(7114)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)