Merck
SML3219
Sigma-Aldrich
Tenofovir alafenamide
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
9-[(R)-2-[[(S)-[[(S)-1-(Isopropoxycarbonyl)ethyl]amino]phenoxyphosphinyl]-methoxy]-propyl]adenine, GS 7340, GS-7340, GS7340, TAF
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H29N6O5P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
476.47
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51111800
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(OC([C@@H](N[P@](CO[C@@H](CN1C2=NC=NC(N)=C2N=C1)C)(OC3=CC=CC=C3)=O)C)=O)C
InChI
1S/C21H29N6O5P/c1-14(2)31-21(28)16(4)26-33(29,32-17-8-6-5-7-9-17)13-30-15(3)10-27-12-25-18-19(22)23-11-24-20(18)27/h5-9,11-12,14-16H,10,13H2,1-4H3,(H,26,29)(H2,22,23,24)/t15-,16+,33+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LDEKQSIMHVQZJK-CAQYMETFSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tenofovir alafenamide (TAF; GS-7340) is an isopropylalaninyl phenyl ester prodrug of the nucleotide analog reverse transcriptase inhibitor (nRTI) tenofovir (TFV) against human immunodeficiency virus (HIV) and hepatitis B virus (HBV). GS-7340 more efficiently delivers TFV into lymphoid cells and tissues than tenofovir disoproxil fumarate (TDF), resulting in greater antiviral efficacy against HIV.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)