Fontos dokumentumok
SML1480
Sigma-Aldrich
Alclometasone dipropionate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
Alclometasone Dipropanoate, Sch 22219, (7α,11β,16α)-7-Chloro-11-hydroxy-16-methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, 7α-Chloro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17,21-di(propionate), Alclometasone 17,21-dipropionate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H37ClO7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
521.04
EC-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[C@H]1[C@@H]2[C@@H]([C@@]4(C(=CC(=O)C=C4)C1)C)[C@H](C[C@]3([C@H]2C[C@H]([C@]3(OC(=O)CC)C(=O)COC(=O)CC)C)C)O
InChI
1S/C28H37ClO7/c1-6-22(33)35-14-21(32)28(36-23(34)7-2)15(3)10-18-24-19(29)12-16-11-17(30)8-9-26(16,4)25(24)20(31)13-27(18,28)5/h8-9,11,15,18-20,24-25,31H,6-7,10,12-14H2,1-5H3/t15-,18+,19-,20+,24-,25+,26+,27+,28+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DJHCCTTVDRAMEH-DUUJBDRPSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Alclometasone dipropionate is a glucocorticoid receptor agonist that mimics the metabolic, anti-inflammatory, immunosuppressive, antipruritic, and vasoconstrictive effects of natural glucocorticoids.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
S Aoyama et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 18(4), 409-417 (1990-07-01)
The metabolic fate of alclometasone dipropionate (ADP or S-3460) has been studied in rats, rabbits, and mice, with consideration of their interspecies differences. Several reference compounds related to ADP were synthesized for the determination and identification of the metabolites. After
Y Nishibe et al.
Japanese journal of pharmacology, 50(4), 435-443 (1989-08-01)
The effect of successive administration of the corticosteroid alclometasone dipropionate (ACM) on the hepatic drug-metabolizing system was examined using male and female rats. Although some pharmacological changes such as increases in plasma enzyme activity, lipid level and protein concentration appeared