Fontos dokumentumok
B7563
Sigma-Aldrich
BRD7389
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1-Phenethylamino-3H-naphtho[1,2,3-de]quinoline-2,7-dione, 1-[(2-Phenylethyl)amino]-naphtho-3H-[1,2,3-de]quinoline-2,7-dione
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H18N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
366.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
orange
oldhatóság
DMSO: >20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[nH]1c2c3c(c5c([c](c3ccc2)=O)cccc5)c([c]1=O)NCCc4ccccc4
InChI
1S/C24H18N2O2/c27-23-17-10-5-4-9-16(17)21-20-18(23)11-6-12-19(20)26-24(28)22(21)25-14-13-15-7-2-1-3-8-15/h1-12,25H,13-14H2,(H,26,28)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XASCINRGTHLHGM-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
BRD7398 is a RSK kinase inhibitor that induces insulin expression and differentiation of pancreatic alpha into beta cells. BRD7398 inhibits RSK1, RSK2 and RSK3; IC50 values of 1.5, 2.4 and 1.2 uM, respectively. Treatment of mouse aTC1 cells with BRD7398 induced expression of b-cell markers Pdx1, Pax4, Iapp and Npy and also induced insulin production.
Tulajdonságok és előnyök
This compound is featured on the MAPKAPs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Dana M Gwinn et al.
Cancer cell, 33(1), 91-107 (2018-01-10)
KRAS is a regulator of the nutrient stress response in non-small-cell lung cancer (NSCLC). Induction of the ATF4 pathway during nutrient depletion requires AKT and NRF2 downstream of KRAS. The tumor suppressor KEAP1 strongly influences the outcome of activation of