Fontos dokumentumok
SML2487
Cabazitaxel
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
1-hydroxy-7β,10β-dimethoxy-9-oxo-5β,20-epoxytax-11-ene-2α,4,13α-triyl 4-acetate 2-benzoate 13-[(2R,3S)-3-[[(tert-butoxy)carbonyl]amino]-2-hydroxy-3-phenylpropanoate], DEP cabazitaxel, Jevtana, TXD 258, XRP 6258, XRP-6258, dimethoxydocetaxel
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D -36 to -44°, c = 0.5 in methanol
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N([C@H]([C@@H](O)C(=O)O[C@H]2C[C@]3([C@H]([C@@H]5[C@]6([C@H](OC6)C[C@@H]([C@]5(C(=O)[C@@H](C(=C2C)C3(C)C)OC)C)OC)OC(=O)C)OC(=O)c4ccccc4)O)c1ccccc1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C45H57NO14/c1-24-28(57-39(51)33(48)32(26-17-13-11-14-18-26)46-40(52)60-41(3,4)5)22-45(53)37(58-38(50)27-19-15-12-16-20-27)35-43(8,36(49)34(55-10)31(24)42(45,6)7)29(54-9)21-30-44(35,23-56-30)59-25(2)47/h11-20,28-30,32-35,37,48,53H,21-23H2,1-10H3,(H,46,52)/t28-,29-,30+,32-,33+,34+,35-,37-,43+,44-,45+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BMQGVNUXMIRLCK-OAGWZNDDSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)