Merck
PZ0235
Sigma-Aldrich
PF-04691502
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-Amino-8-[trans-4-(2-hydroxyethoxy)cyclohexyl]-6-(6-methoxy-3-pyridinyl)-4-methyl-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, PF-4691502, PF04691502
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H27N5O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
425.48
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
, white to yellow to light brown
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CC1=C(C(N([C@H]2CC[C@H](OCCO)CC2)C3=O)=NC(N)=N1)C=C3C4=CN=C(OC)C=C4
InChI
1S/C22H27N5O4/c1-13-17-11-18(14-3-8-19(30-2)24-12-14)21(29)27(20(17)26-22(23)25-13)15-4-6-16(7-5-15)31-10-9-28/h3,8,11-12,15-16,28H,4-7,9-10H2,1-2H3,(H2,23,25,26)/t15-,16-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XDLYKKIQACFMJG-WKILWMFISA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
PF-04691502 is a potent dual mTOR/PI3K inhibitor with Ki values of 1.6, 1.8, 1.9, 2.1 and 16 nM for human PI 3-K δ, α, β, γ, and mTOR, respectively, with no significant inhibitory activity at more than 80 other protein kinases, including PI 3-K downstream kinases, and MAPK family members. PF-04691502 showed antitumor activity in several non-small cell lung carcer (NSCLC) xenografts and ovarian cancer cell lines. PF-04691502 is currently in clinical trials.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3