Fontos dokumentumok
SML1300
Sigma-Aldrich
MitoB
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3-(Dihydroxyboronyl)benzyltriphenylphosphonium bromide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C25H23BBrO2P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
477.14
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
MitoB is a mitochondria-targeted mass spectrometry probe used to measure hydrogen peroxide (H2O2) levels within mitochondria. MitoB reacts selelectively with H2O2 to form a new product, MitoP. The ratio of MitoP to MitoB can be used to determine mitochondrial H2O2 concentration.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Lujing Jiang et al.
Theranostics, 11(4), 1703-1720 (2021-01-08)
Rationale: Reactive oxygen species (ROS) burst from mitochondrial complex I is considered the critical cause of ischemia/reperfusion (I/R) injury. Ginsenoside Rb1 has been reported to protect the heart against I/R injury; however, the underlying mechanism remains unclear. This work aimed