Fontos dokumentumok
Z800244
Hellma® absorption cuvettes, Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 5 mm, chamber volume 1750 μL
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
SB.32
material
PTFE lid
Suprasil® quartz
leírás
with 2 polished windows
gyártó/kereskedő neve
Hellma 100-QS
parameter
200-2500 nm spectral range
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Ma × Sz × Mé
45 mm × 12.5 mm × 7.5 mm
kamratérfogat
1750 μL
úthossz
5 mm
észlelési módszer
photometric
Kiszerelés
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Jogi információk
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)